2,6-Dibromobenzenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR55628-10G
OR55628-1G
OR55628-5G
APOSOR55628-10GEA
509
EUR
APOSOR55628-10G
APOSOR55628-1G
APOSOR55628-5G
2,6-Dibromobenzenesulphonyl chloride
2,6-Dibromobenzenesulphonyl chloride
Formula:
C₆H₃Br₂ClO₂S MW: 334,413 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11226510 Núm. CAS: 184170-43-2 UN: 3261 ADR: 8,III |