5-Benzyloxy-1H-indole-2-boronic acid, N-BOC protected 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-(Benzyloxy)-1-(tert-butoxycarbonyl)-1H-indole-2-boronic acid, (5-(Benzyloxy)-1-(tert-butoxycarbonyl)-1H-indol-2-yl)boronic acid
OR5563-1G OR5563-5G
APOSOR5563-1GEA 60.9 EUR
APOSOR5563-1G APOSOR5563-5G
5-Benzyloxy-1H-indole-2-boronic acid, N-BOC protected 98%
5-Benzyloxy-1H-indole-2-boronic acid, N-BOC protected
Formula: C₂₀H₂₂BNO₅
Pto. de fusión: 106…110 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD06659824
Núm. CAS: 850568-62-6