Ethyl 4-bromo-1,3-thiazole-2-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 4-bromothiazole-2-carboxylate
OR55633-1G
OR55633-5G
APOSOR55633-1GEA
53.8
EUR
APOSOR55633-1G
APOSOR55633-5G
Ethyl 4-bromo-1,3-thiazole-2-carboxylate 95%
Ethyl 4-bromo-1,3-thiazole-2-carboxylate
Formula:
C₆H₆BrNO₂S MW: 236,086 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD11044971 Núm. CAS: 959755-96-5 |