4-Iodobenzo[D]isoxazol-3-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR55634-1G OR55634-250MG
APOSOR55634-1GEA 116 EUR
APOSOR55634-1G APOSOR55634-250MG
4-Iodobenzo[D]isoxazol-3-amine
4-Iodobenzo[D]isoxazol-3-amine
Formula: C₇H₅IN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11040329
Núm. CAS: 1012367-55-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III