7-Bromo-5-chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55635-1G OR55635-250MG
APOSOR55635-1GEA 77 EUR
APOSOR55635-1G APOSOR55635-250MG
7-Bromo-5-chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
7-Bromo-5-chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₄BrClO₃
MW: 275,483 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04208738
Núm. CAS: 190775-65-6