5-Isocyanato-1-methyl-1H-indole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR55642-1G OR55642-250MG
APOSOR55642-1GEA 190 EUR
APOSOR55642-1G APOSOR55642-250MG
5-Isocyanato-1-methyl-1H-indole 97%
5-Isocyanato-1-methyl-1H-indole
When melted, may contain small amount of sediment
Formula: C₁₀H₈N₂O
Pto. de fusión: 42…45 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09702358
Núm. CAS: 884507-16-8
UN: 2206
ADR: 6.1,III