Methyl pent-4-ynoate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Pentynoic acid methyl ester
OR55646-1G
OR55646-250MG
OR55646-5G
OR55646-25G
APOSOR55646-1GEA
21.9
EUR
APOSOR55646-1G
APOSOR55646-250MG
APOSOR55646-5G
APOSOR55646-25G
Methyl pent-4-ynoate
Methyl pent-4-ynoate
Formula:
C₆H₈O₂ MW: 112,127 g/mol Pto. Ebullición: 141…142 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD12025043 Núm. CAS: 21565-82-2 UN: 3261 ADR: 8,III |