4-Hydroxy-5-methyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-indene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55648-1G OR55648-250MG
APOSOR55648-1GEA 944 EUR
APOSOR55648-1G APOSOR55648-250MG
4-Hydroxy-5-methyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-indene 97%
4-Hydroxy-5-methyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-indene
Formula: C₁₀H₁₁NO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD23133365
Núm. CAS: 575504-26-6