2-[[Dimethyl(oxo)-lambda6-sulphanylidene]amino]acetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR55657-100MG
OR55657-1G
OR55657-250MG
APOSOR55657-100MGEA
580
EUR
APOSOR55657-100MG
APOSOR55657-1G
APOSOR55657-250MG
2-[[Dimethyl(oxo)-lambda6-sulphanylidene]amino]acetic acid 95%
2-[[Dimethyl(oxo)-lambda6-sulphanylidene]amino]acetic acid
Formula:
C₄H₉NO₃S MW: 151,184 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD28397370 Núm. CAS: 1621962-49-9 |