(4R)-4-(Aminomethyl)pyrrolidin-2-one 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR55658-1G OR55658-250MG
APOSOR55658-1GEA 1740 EUR
APOSOR55658-1G APOSOR55658-250MG
(4R)-4-(Aminomethyl)pyrrolidin-2-one 97%
(4R)-4-(Aminomethyl)pyrrolidin-2-one
Formula: C₅H₁₀N₂O
MW: 114,146 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD23106121
Núm. CAS: 1407997-81-2

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR