7-Bromo-5-nitrobenzofuran
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55661-1G OR55661-250MG OR55661-500MG
APOSOR55661-1GEA 209 EUR
APOSOR55661-1G APOSOR55661-250MG APOSOR55661-500MG
7-Bromo-5-nitrobenzofuran
7-Bromo-5-nitrobenzofuran
Formula: C₈H₄BrNO₃
MW: 242.026 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28098935
Núm. CAS: 286836-13-3