2-Bromo-4-cyclopropylphenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55664-1G OR55664-250MG
APOSOR55664-1GEA 178 EUR
APOSOR55664-1G APOSOR55664-250MG
2-Bromo-4-cyclopropylphenol
2-Bromo-4-cyclopropylphenol
Formula: C₉H₉BrO
MW: 213.071 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD31700417
Núm. CAS: 2386858-57-5