4-Bromo-2-cyclopropylphenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55665-1G OR55665-250MG
APOSOR55665-1GEA 551 EUR
APOSOR55665-1G APOSOR55665-250MG
4-Bromo-2-cyclopropylphenol
4-Bromo-2-cyclopropylphenol
Formula: C₉H₉BrO
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD24715363
Núm. CAS: 1043871-14-2