1-(2-Cyclopropylphenyl)ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55668-1G OR55668-250MG
APOSOR55668-1GEA 163 EUR
APOSOR55668-1G APOSOR55668-250MG
1-(2-Cyclopropylphenyl)ethanone
1-(2-Cyclopropylphenyl)ethanone
Formula: C₁₁H₁₂O
MW: 160,212 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD06802722
Núm. CAS: 485402-63-9