1-(3-Cyclopropylphenyl)ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55669-1G OR55669-250MG
APOSOR55669-1GEA 183 EUR
APOSOR55669-1G APOSOR55669-250MG
1-(3-Cyclopropylphenyl)ethanone
1-(3-Cyclopropylphenyl)ethanone
Formula: C₁₁H₁₂O
MW: 160,212 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD06802407
Núm. CAS: 408359-52-4