1-(4-Cyclopropylphenyl)ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55670-1G OR55670-250MG
APOSOR55670-1GEA 149 EUR
APOSOR55670-1G APOSOR55670-250MG
1-(4-Cyclopropylphenyl)ethanone
1-(4-Cyclopropylphenyl)ethanone
Formula: C₁₁H₁₂O
MW: 160,212 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00102381
Núm. CAS: 6921-45-5