(5-Methyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55671-1G OR55671-250MG
APOSOR55671-1GEA 426 EUR
APOSOR55671-1G APOSOR55671-250MG
(5-Methyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol
(5-Methyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol
Formula: C₅H₇NO₂
MW: 113,115 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16556111
Núm. CAS: 874821-67-7