2-Bromo-1-(4-cyclopropylphenyl)ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Bromo-1-(4-cyclopropylphenyl)ethan-1-one
OR55672-1G
OR55672-250MG
APOSOR55672-1GEA
109
EUR
APOSOR55672-1G
APOSOR55672-250MG
2-Bromo-1-(4-cyclopropylphenyl)ethanone
2-Bromo-1-(4-cyclopropylphenyl)ethanone
Formula:
C₁₁H₁₁BrO MW: 239,108 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD29040962 Núm. CAS: 1934754-00-3 UN: 3265 ADR: 8,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...