2-Bromo-3'-cyclopropylacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR55673-1G OR55673-250MG
APOSOR55673-1GEA 109 EUR
APOSOR55673-1G APOSOR55673-250MG
2-Bromo-3'-cyclopropylacetophenone
2-Bromo-3'-cyclopropylacetophenone
Formula: C₁₁H₁₁BrO
MW: 239.108 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD20484207
Núm. CAS: 627463-23-4
UN: 3265
ADR: 8 III