2-Bromo-1-(2-cyclopropylphenyl)ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR55674-1G OR55674-250MG
APOSOR55674-1GEA 109 EUR
APOSOR55674-1G APOSOR55674-250MG
2-Bromo-1-(2-cyclopropylphenyl)ethanone
2-Bromo-1-(2-cyclopropylphenyl)ethanone
Formula: C₁₁H₁₁BrO
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD29040961
Núm. CAS: 1936493-49-0
UN: 3265
ADR: 8,III