4,6-Dibromo-2-chloroanisole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55675-1G OR55675-500MG
APOSOR55675-1GEA 357 EUR
APOSOR55675-1G APOSOR55675-500MG
4,6-Dibromo-2-chloroanisole
4,6-Dibromo-2-chloroanisole
Formula: C₇H₅Br₂ClO
MW: 300,375 g/mol
Pto. Ebullición: 269…272 °C
Pto. de fusión: 75…76 °C
Densidad: 2,213 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22543700
Núm. CAS: 174913-39-4