Methyl 4-(chlorosulphonyl)-3-methoxybenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR55676-1G OR55676-250MG
APOSOR55676-1GEA 480 EUR
APOSOR55676-1G APOSOR55676-250MG
Methyl 4-(chlorosulphonyl)-3-methoxybenzoate
Methyl 4-(chlorosulphonyl)-3-methoxybenzoate
Formula: C₉H₉ClO₅S
MW: 264,683 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27959393
Núm. CAS: 162141-56-2
UN: 3261
ADR: 8,III