2,6-Dibromobenzenesulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55677-1G OR55677-250MG
APOSOR55677-1GEA 168 EUR
APOSOR55677-1G APOSOR55677-250MG
2,6-Dibromobenzenesulphonamide
2,6-Dibromobenzenesulphonamide
Formula: C₆H₅Br₂NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28783260
Núm. CAS: 1700401-95-1