2,6-Dibromo-N-methylbenzene-1-sulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55678-1G OR55678-250MG
APOSOR55678-1GEA 168 EUR
APOSOR55678-1G APOSOR55678-250MG
2,6-Dibromo-N-methylbenzene-1-sulphonamide
2,6-Dibromo-N-methylbenzene-1-sulphonamide
Formula: C₇H₇Br₂NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30329437
Núm. CAS: 1864153-96-7