6-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55679-1G OR55679-250MG
APOSOR55679-1GEA 192 EUR
APOSOR55679-1G APOSOR55679-250MG
6-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
6-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₅BrO₃
MW: 241,038 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03012913
Núm. CAS: 439107-94-5