Ethyl 3-amino-6-bromobenzofuran-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR55680-1G
OR55680-250MG
APOSOR55680-1GEA
63.8
EUR
APOSOR55680-1G
APOSOR55680-250MG
Ethyl 3-amino-6-bromobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 3-amino-6-bromobenzofuran-2-carboxylate
Formula:
C₁₁H₁₀BrNO₃ MW: 284,106 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD21609331 Núm. CAS: 887250-14-8 |