5-Chlorothieno[3,2-b]pyridine-6-carbaldehyde 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR55685-1G
OR55685-250MG
APOSOR55685-1GEA
429
EUR
APOSOR55685-1G
APOSOR55685-250MG
5-Chlorothieno[3,2-b]pyridine-6-carbaldehyde 99%
5-Chlorothieno[3,2-b]pyridine-6-carbaldehyde
Formula:
C₈H₄ClNOS MW: 197,641 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18838815 Núm. CAS: 65977-56-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...