3-Iodo-2-methylbenzyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-(Bromomethyl)-2-methyliodobenzene
OR55687-1G OR55687-5G
APOSOR55687-1GEA 94.4 EUR
APOSOR55687-1G APOSOR55687-5G
3-Iodo-2-methylbenzyl bromide 95%
3-Iodo-2-methylbenzyl bromide
Formula: C₈H₈BrI
MW: 310,958 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18397827
Núm. CAS: 950577-16-9
UN: 3261
ADR: 8,III