1-Phenyl-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55688-1G OR55688-250MG
APOSOR55688-1GEA 313 EUR
APOSOR55688-1G APOSOR55688-250MG
1-Phenyl-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
1-Phenyl-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₇N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09260327
Núm. CAS: 24036-63-3