Ethyl 1-phenyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55689-1G OR55689-250MG
APOSOR55689-1GEA 221 EUR
APOSOR55689-1G APOSOR55689-250MG
Ethyl 1-phenyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Ethyl 1-phenyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₁N₃O₂
MW: 217,224 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03837854
Núm. CAS: 1019-95-0