1-(4-Bromophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55692-1G OR55692-250MG
APOSOR55692-1GEA 121 EUR
APOSOR55692-1G APOSOR55692-250MG
1-(4-Bromophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
1-(4-Bromophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₆BrN₃O₂
MW: 268,067 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29765140
Núm. CAS: 1782518-89-1