Ethyl 1-(4-bromophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55693-1G OR55693-250MG
APOSOR55693-1GEA 132 EUR
APOSOR55693-1G APOSOR55693-250MG
Ethyl 1-(4-bromophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Ethyl 1-(4-bromophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₀BrN₃O₂
MW: 296,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29905003
Núm. CAS: 1678521-73-7