4-Bromo-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
OR55703-1G OR55703-250MG OR55703-5G
APOSOR55703-1GEA 169 EUR
APOSOR55703-1G APOSOR55703-250MG APOSOR55703-5G
4-Bromo-1-benzofuran-2-carboxylic acid
4-Bromo-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₅BrO₃
MW: 241,038 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22034498
Núm. CAS: 1369143-28-1