Ethyl 4-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55704-1G OR55704-250MG
APOSOR55704-1GEA 400 EUR
APOSOR55704-1G APOSOR55704-250MG
Ethyl 4-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 4-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₉BrO₃
MW: 269,091 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16038163
Núm. CAS: 177735-22-7