Ethyl 7-bromobenzofuran-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55717-1G OR55717-250MG OR55717-5G
APOSOR55717-1GEA 252 EUR
APOSOR55717-1G APOSOR55717-250MG APOSOR55717-5G
Ethyl 7-bromobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-bromobenzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₉BrO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10699643
Núm. CAS: 1033201-65-8