2-Amino-7-naphthol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-7-hydroxynaphthalene
OR55723-100MG OR55723-250MG OR55723-500MG
APOSOR55723-100MGEA 255 EUR
APOSOR55723-100MG APOSOR55723-250MG APOSOR55723-500MG
2-Amino-7-naphthol 95%
2-Amino-7-naphthol
Formula: C₁₀H₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06252604
Núm. CAS: 93-36-7