3-Bromo-2,6-dichlorophenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55726-1G
APOSOR55726-1GEA 417 EUR
APOSOR55726-1G
3-Bromo-2,6-dichlorophenol 97%
3-Bromo-2,6-dichlorophenol
Formula: C₆H₃BrCl₂O
MW: 241,897 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17011993
Núm. CAS: 116668-74-7