4-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR55728-1G OR55728-250MG
APOSOR55728-1GEA 232 EUR
APOSOR55728-1G APOSOR55728-250MG
4-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonitrile
4-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonitrile
Formula: C₆H₆BrN₃
MW: 200,036 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30491859
Núm. CAS: 1454852-95-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III