3-Iodo-4-methylbenzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR55731-1G OR55731-250MG
APOSOR55731-1GEA 168 EUR
APOSOR55731-1G APOSOR55731-250MG
3-Iodo-4-methylbenzyl bromide
3-Iodo-4-methylbenzyl bromide
Formula: C₈H₈BrI
MW: 310,958 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09745120
Núm. CAS: 626250-55-3
UN: 3261
ADR: 8,III