3-Iodo-4-methylbenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55732-1G OR55732-250MG
APOSOR55732-1GEA 219 EUR
APOSOR55732-1G APOSOR55732-250MG
3-Iodo-4-methylbenzaldehyde
3-Iodo-4-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₇IO
MW: 246,045 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08703356
Núm. CAS: 58586-55-3