2-(Cyclopropylmethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR55735-100MG OR55735-1G OR55735-250MG
APOSOR55735-100MGEA 667 EUR
APOSOR55735-100MG APOSOR55735-1G APOSOR55735-250MG
2-(Cyclopropylmethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 95%
2-(Cyclopropylmethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₈H₉NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23912286
Núm. CAS: 1526717-05-4