Ethyl 7-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55736-1G OR55736-250MG
APOSOR55736-1GEA 522 EUR
APOSOR55736-1G APOSOR55736-250MG
Ethyl 7-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₉ClO₃
MW: 224,64 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31745692
Núm. CAS: 260273-62-9