7-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55737-1G OR55737-250MG
APOSOR55737-1GEA 261 EUR
APOSOR55737-1G APOSOR55737-250MG
7-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
7-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₅ClO₃
MW: 196,587 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060515
Núm. CAS: 63558-84-9