6-Chlorobenzofuran
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55738-1G OR55738-250MG
APOSOR55738-1GEA 543 EUR
APOSOR55738-1G APOSOR55738-250MG
6-Chlorobenzofuran
6-Chlorobenzofuran
Formula: C₈H₅ClO
MW: 152,578 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18825837
Núm. CAS: 151619-12-4