Tris(N,N-dimethylaminopropyl)amine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR55744-1G OR55744-250MG
APOSOR55744-1GEA 150 EUR
APOSOR55744-1G APOSOR55744-250MG
Tris(N,N-dimethylaminopropyl)amine
Tris(N,N-dimethylaminopropyl)amine
Formula: C₁₅H₃₆N₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00190091
Núm. CAS: 33329-35-0
UN: 2735
ADR: 8,III