Pemetrexed disodium heptahydrate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR55746-1G OR55746-5G
APOSOR55746-1GEA 0 EUR
APOSOR55746-1G APOSOR55746-5G
Pemetrexed disodium heptahydrate 97%
Pemetrexed disodium heptahydrate
Formula: C₂₀H₁₉N₅O₆·2Na·7H₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09029394
Núm. CAS: 357166-29-1