Diethyl 1H-imidazole-4,5-dicarboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,5-Bis(ethoxycarbonyl)-1H-imidazole
OR5618-25G OR5618-5G
APOSOR5618-25GEA 362 EUR
APOSOR5618-25G APOSOR5618-5G
Diethyl 1H-imidazole-4,5-dicarboxylate 97%
Diethyl 1H-imidazole-4,5-dicarboxylate
Formula: C₉H₁₂N₂O₄
Pto. de fusión: 149…157 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00723829
Núm. CAS: 1080-79-1