1-Benzyl-4-hydrazinopiperidine dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5649-1G OR5649-250MG
APOSOR5649-1GEA 415 EUR
APOSOR5649-1G APOSOR5649-250MG
1-Benzyl-4-hydrazinopiperidine dihydrochloride
1-Benzyl-4-hydrazinopiperidine dihydrochloride
Formula: C₁₂H₁₉N₃·2ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00035362
Núm. CAS: 83949-42-2
EINECS: 281-403-0