2-(Aminomethyl)-1H-indole methanesulphonate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5660-250MG OR5660-1G
APOSOR5660-250MGEA 372 EUR
APOSOR5660-250MG APOSOR5660-1G
2-(Aminomethyl)-1H-indole methanesulphonate 95%
2-(Aminomethyl)-1H-indole methanesulphonate
Formula: C₉H₁₀N₂·CH₃SO₃H
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03756929
Núm. CAS: 1072806-66-6