1-[(Pyridin-2-yl)methyl]piperidine-3-carboxylic acid dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-[(3-Carboxypiperidin-1-yl)methyl]pyridine dihydrochloride, 3-Carboxy-1-[(pyridin-2-yl)methyl]piperidine dihydrochloride
OR5683-1G OR5683-250MG
APOSOR5683-1GEA 551 EUR
APOSOR5683-1G APOSOR5683-250MG
1-[(Pyridin-2-yl)methyl]piperidine-3-carboxylic acid dihydrochloride
1-[(Pyridin-2-yl)methyl]piperidine-3-carboxylic acid dihydrochloride
Formula: C₁₂H₁₆N₂O₂·2ClH
MW: 293.19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06801257
Núm. CAS: 1171204-54-8